6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201050-1G PC201050-250MG
APOSPC201050-1GEA 133 EUR
APOSPC201050-1G APOSPC201050-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₂ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15528775
Núm. CAS: 1201187-18-9