2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201051-100MG PC201051-250MG PC201051-1G
APOSPC201051-100MGEA 109 EUR
APOSPC201051-100MG APOSPC201051-250MG APOSPC201051-1G
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847293
Núm. CAS: 1201597-22-9