trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201052-100MG PC201052-1G PC201052-250MG
APOSPC201052-100MGEA 98.9 EUR
APOSPC201052-100MG APOSPC201052-1G APOSPC201052-250MG
trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol 97%
trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol
Formula: C₈H₁₃F₃O
MW: 182,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29054589
Núm. CAS: 1202577-61-4