4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201053-100MG PC201053-1G PC201053-250MG
APOSPC201053-100MGEA 67.2 EUR
APOSPC201053-100MG APOSPC201053-1G APOSPC201053-250MG
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride 95+%
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride
Formula: C₉H₈F₃N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700141
Núm. CAS: 1203686-59-2