2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201054-100MG PC201054-250MG
APOSPC201054-100MGEA 207 EUR
APOSPC201054-100MG APOSPC201054-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine 95+%
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂NO
MW: 224,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185841
Núm. CAS: 1206984-48-6