5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201055-100MG PC201055-1G PC201055-250MG
APOSPC201055-100MGEA 277 EUR
APOSPC201055-100MG APOSPC201055-1G APOSPC201055-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15529074
Núm. CAS: 1207625-29-3