Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201056-100MG PC201056-1G PC201056-250MG
APOSPC201056-100MGEA 104 EUR
APOSPC201056-100MG APOSPC201056-1G APOSPC201056-250MG
Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate 97%
Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109900
Núm. CAS: 1209248-98-5