3-Fluoro-2-methoxyisonicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201058-100MG PC201058-1G PC201058-250MG
APOSPC201058-100MGEA 203 EUR
APOSPC201058-100MG APOSPC201058-1G APOSPC201058-250MG
3-Fluoro-2-methoxyisonicotinonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxyisonicotinonitrile
Formula: C₇H₅FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27997090
Núm. CAS: 1210041-69-2