5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201061-100MG PC201061-250MG
APOSPC201061-100MGEA 26.1 EUR
APOSPC201061-100MG APOSPC201061-250MG
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine 97%
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine
Formula: C₆H₇FN₂O
MW: 142,131 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18261779
Núm. CAS: 1211541-93-3