6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201062-100MG PC201062-1G PC201062-250MG
APOSPC201062-100MGEA 144 EUR
APOSPC201062-100MG APOSPC201062-1G APOSPC201062-250MG
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18261899
Núm. CAS: 1211577-99-9