4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201066-1G PC201066-250MG
APOSPC201066-1GEA 359 EUR
APOSPC201066-1G APOSPC201066-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18251020
Núm. CAS: 1211590-24-7