(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201067-100MG
PC201067-1G
PC201067-250MG
APOSPC201067-100MGEA
119
EUR
APOSPC201067-100MG
APOSPC201067-1G
APOSPC201067-250MG
(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine 95+%
(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine
Formula:
C₉H₁₂FN·ClH MW: 189,658 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08057493 Núm. CAS: 1213299-63-8 |