Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201068-100MG PC201068-250MG
APOSPC201068-100MGEA 109 EUR
APOSPC201068-100MG APOSPC201068-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate 97%
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698118
Núm. CAS: 1214325-21-9