3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201070-100MG PC201070-1G PC201070-250MG
APOSPC201070-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC201070-100MG APOSPC201070-1G APOSPC201070-250MG
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185364
Núm. CAS: 1214342-44-5