5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201071-1G
APOSPC201071-1GEA 95.7 EUR
APOSPC201071-1G
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formula: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197,542 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20275098
Núm. CAS: 1214342-70-7