2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201072-100MG PC201072-1G PC201072-250MG
APOSPC201072-100MGEA 119 EUR
APOSPC201072-100MG APOSPC201072-1G APOSPC201072-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Formula: C₆H₆F₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185864
Núm. CAS: 1214344-58-7