3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201073-100MG PC201073-1G PC201073-250MG
APOSPC201073-100MGEA 139 EUR
APOSPC201073-100MG APOSPC201073-1G APOSPC201073-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂NO
MW: 224,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185844
Núm. CAS: 1214345-30-8