2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201074-1G PC201074-5G
APOSPC201074-1GEA 166 EUR
APOSPC201074-1G APOSPC201074-5G
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194442
Núm. CAS: 1214352-00-7