(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201081-1G PC201081-250MG
APOSPC201081-1GEA 337 EUR
APOSPC201081-1G APOSPC201081-250MG
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606993
Núm. CAS: 1227601-75-3