6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201082-1G
APOSPC201082-1GEA 148 EUR
APOSPC201082-1G
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine
Formula: C₇H₅BrFN₃
MW: 230,037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24368896
Núm. CAS: 1227912-19-7