1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201085-100MG PC201085-1G PC201085-250MG
APOSPC201085-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC201085-100MG APOSPC201085-1G APOSPC201085-250MG
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09028131
Núm. CAS: 1228879-24-0