6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarbonitrile
PC201091-100MG
PC201091-1G
PC201091-250MG
APOSPC201091-100MGEA
43.5
EUR
APOSPC201091-100MG
APOSPC201091-1G
APOSPC201091-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula:
C₇H₂ClF₃N₂ MW: 206,552 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11848371 Núm. CAS: 1245913-20-5 |