5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201092-1G PC201092-250MG PC201092-5G
APOSPC201092-1GEA 275 EUR
APOSPC201092-1G APOSPC201092-250MG APOSPC201092-5G
5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20726994
Núm. CAS: 1247885-41-1