2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201099-100MG PC201099-1G PC201099-250MG
APOSPC201099-100MGEA 155 EUR
APOSPC201099-100MG APOSPC201099-1G APOSPC201099-250MG
2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₅F₂NO
MW: 157,118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15528759
Núm. CAS: 1260790-53-1