7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201101-100MG PC201101-250MG
APOSPC201101-100MGEA 125 EUR
APOSPC201101-100MG APOSPC201101-250MG
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one
Formula: C₈H₅ClFNO
MW: 185,583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15525645
Núm. CAS: 1260892-91-8