7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC201102-1G
PC201102-250MG
PC201102-5G
APOSPC201102-1GEA
62.5
EUR
APOSPC201102-1G
APOSPC201102-250MG
APOSPC201102-5G
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₇H₅FN₂ MW: 136,126 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11976201 Núm. CAS: 1260903-17-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...