2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201103-100MG PC201103-250MG
APOSPC201103-100MGEA 39.3 EUR
APOSPC201103-100MG APOSPC201103-250MG
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18394036
Núm. CAS: 1261861-91-9