(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201104-100MG PC201104-1G PC201104-250MG
APOSPC201104-100MGEA 132 EUR
APOSPC201104-100MG APOSPC201104-1G APOSPC201104-250MG
(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride 97%
(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₂FNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18791648
Núm. CAS: 1263180-53-5