Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201106-250MG PC201106-5G
APOSPC201106-250MGEA 90.2 EUR
APOSPC201106-250MG APOSPC201106-5G
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14697987
Núm. CAS: 126541-82-0