(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201109-100MG PC201109-1G PC201109-250MG
APOSPC201109-100MGEA 136 EUR
APOSPC201109-100MG APOSPC201109-1G APOSPC201109-250MG
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
Formula: C₈H₁₀FNO·ClH
MW: 191.63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12758111
Núm. CAS: 1269773-22-9