5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201110-1G
APOSPC201110-1GEA 156 EUR
APOSPC201110-1G
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 96%
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₆BrFO
MW: 229,046 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18208171
Núm. CAS: 127425-74-5