3-(Chloromethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201113-100MG PC201113-1G PC201113-250MG
APOSPC201113-100MGEA 126 EUR
APOSPC201113-100MG APOSPC201113-1G APOSPC201113-250MG
3-(Chloromethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95+%
3-(Chloromethyl)-1,1-difluorocyclobutane
Formula: C₅H₇ClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442317
Núm. CAS: 1290625-58-9