(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201114-1G PC201114-5G
APOSPC201114-1GEA 30.6 EUR
APOSPC201114-1G APOSPC201114-5G
(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid 95+%
(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09955074
Núm. CAS: 129101-37-7