2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201119-100MG PC201119-1G PC201119-250MG
APOSPC201119-100MGEA 109 EUR
APOSPC201119-100MG APOSPC201119-1G APOSPC201119-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid 95+%
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₄Cl₂FNO₂
MW: 224,017 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044318
Núm. CAS: 132195-42-7