8-Fluoroquinolin-2-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201122-100MG PC201122-250MG
APOSPC201122-100MGEA 300 EUR
APOSPC201122-100MG APOSPC201122-250MG
8-Fluoroquinolin-2-amine 95+%
8-Fluoroquinolin-2-amine
Formula: C₉H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19678631
Núm. CAS: 1342095-20-8