Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201123-100MG PC201123-1G PC201123-250MG
APOSPC201123-100MGEA 139 EUR
APOSPC201123-100MG APOSPC201123-1G APOSPC201123-250MG
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate 98%
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22560016
Núm. CAS: 1346148-32-0