4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201125-5G
APOSPC201125-5GEA 108 EUR
APOSPC201125-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18917157
Núm. CAS: 1349715-55-4