5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201127-100MG PC201127-250MG
APOSPC201127-100MGEA 29 EUR
APOSPC201127-100MG APOSPC201127-250MG
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23135714
Núm. CAS: 1352152-46-5