3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201128-100MG PC201128-1G PC201128-250MG
APOSPC201128-100MGEA 29.3 EUR
APOSPC201128-100MG APOSPC201128-1G APOSPC201128-250MG
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20524846
Núm. CAS: 1353636-66-4