(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201131-100MG
PC201131-250MG
APOSPC201131-100MGEA
40.6
EUR
APOSPC201131-100MG
APOSPC201131-250MG
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₂FN·ClH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08751397 Núm. CAS: 1381928-30-8 |