(S)-6-Fluoroindan-1-amine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201132-100MG PC201132-1G PC201132-250MG
APOSPC201132-100MGEA 49.7 EUR
APOSPC201132-100MG APOSPC201132-1G APOSPC201132-250MG
(S)-6-Fluoroindan-1-amine hydrochloride 95+%
(S)-6-Fluoroindan-1-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295142
Núm. CAS: 1391354-92-9