5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201133-1G
PC201133-250MG
PC201133-5G
APOSPC201133-1GEA
144
EUR
APOSPC201133-1G
APOSPC201133-250MG
APOSPC201133-5G
5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride 95+%
5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride
Formula:
C₅H₆FN₃·2ClH MW: 200,042 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20441448 Núm. CAS: 1401426-18-3 |