2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201134-100MG PC201134-1G PC201134-250MG
APOSPC201134-100MGEA 164 EUR
APOSPC201134-100MG APOSPC201134-1G APOSPC201134-250MG
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone 95+%
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24713349
Núm. CAS: 1402412-84-3