8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201135-1G PC201135-5G
APOSPC201135-1GEA 72.5 EUR
APOSPC201135-1G APOSPC201135-5G
8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one 95+%
8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one
Formula: C₁₁H₉FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23381312
Núm. CAS: 1408282-26-7