3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201139-250MG PC201139-1G
APOSPC201139-250MGEA 92.8 EUR
APOSPC201139-250MG APOSPC201139-1G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23712078
Núm. CAS: 1427373-55-4