4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201140-100MG PC201140-1G PC201140-250MG
APOSPC201140-100MGEA 54.1 EUR
APOSPC201140-100MG APOSPC201140-1G APOSPC201140-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23705560
Núm. CAS: 1427438-90-1