4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201141-100MG PC201141-1G PC201141-250MG
APOSPC201141-100MGEA 159 EUR
APOSPC201141-100MG APOSPC201141-1G APOSPC201141-250MG
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride
Formula: C₉H₁₀FNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25542148
Núm. CAS: 1447606-44-1