2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201147-1G PC201147-5G PC201147-10G
APOSPC201147-1GEA 102 EUR
APOSPC201147-1G APOSPC201147-5G APOSPC201147-10G
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine
Formula: C₅H₃Cl₂FN₂
MW: 180,995 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044255
Núm. CAS: 152840-65-8