3-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201149-100MG PC201149-1G PC201149-250MG
APOSPC201149-100MGEA 193 EUR
APOSPC201149-100MG APOSPC201149-1G APOSPC201149-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline 97%
3-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29058770
Núm. CAS: 1539469-93-6