1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201151-100MG PC201151-250MG PC201151-25MG
APOSPC201151-100MGEA 141 EUR
APOSPC201151-100MG APOSPC201151-250MG APOSPC201151-25MG
1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid 95+%
1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₆H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26727072
Núm. CAS: 1557370-29-2